Få mere at vide
Buerkle™ OTAL™ Fodpumpe lavet af PP
Artikelnummer. p-7084536
Flowhastighed:
20 l/min.
26 l/min.
30 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 10781162
Brand: Buerkle™ 50001800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
OTAL™ Fodpumper med udløbsrør af PP, modstandsdygtige over for svage syrer, baser og rengøringsmidler. Det teleskopiske dykrør tilpasser sig selv til beholderhøjden ved indsættelse af fodpumpen. Sikrer god fjernelse af restvæske, fodpumpe kan bruges med forskellige beholdere.
Det teleskopiske dykrør tilpasser sig selv til beholderens højde ved indsættelse. OTAL fodpumper med udløbsrør af PP, modstandsdygtige over for svage syrer, baser og rengøringsmidler.
  • Enkel håndtering: begge hænder forbliver fri til påfyldning
  • Meget god pumpekapacitet på grund af stor volumen fodbælge
  • Med universalpropper lavet af blød PVC, til beholderåbninger på 30-70 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Flowhastighed 26 l/min.
Inkluderer 18 mm Dia. Leveringsrør af polypropylen
Til brug med Opbevaringstromle
Dybde (metrisk) 70 cm
Modstandsegenskaber Alkalier, vaskemiddel, svag syre
Type Fodpumpe
Tromleåbningsdiameter 30 til 70 mm