Få mere at vide
Buerkle™ OTAL™ Fodpumpe lavet af PP
Artikelnummer. 10781162 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Flowhastighed:
20 l/min.
26 l/min.
30 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10781162 26 l/min. Hver
10372651 30 l/min. Hver
10047660 20 l/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 10781162 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 50001800
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
OTAL™ Fodpumper med udløbsrør af PP, modstandsdygtige over for svage syrer, baser og rengøringsmidler. Det teleskopiske dykrør tilpasser sig selv til beholderhøjden ved indsættelse af fodpumpen. Sikrer god fjernelse af restvæske, fodpumpe kan bruges med forskellige beholdere.
Det teleskopiske dykrør tilpasser sig selv til beholderens højde ved indsættelse. OTAL fodpumper med udløbsrør af PP, modstandsdygtige over for svage syrer, baser og rengøringsmidler.
  • Enkel håndtering: begge hænder forbliver fri til påfyldning
  • Meget god pumpekapacitet på grund af stor volumen fodbælge
  • Med universalpropper lavet af blød PVC, til beholderåbninger på 30-70 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Flowhastighed 26 l/min.
Inkluderer 18 mm Dia. Leveringsrør af polypropylen
Dybde (metrisk) 70 cm
Modstandsegenskaber Alkalier, vaskemiddel, svag syre
Tromleåbningsdiameter 30 til 70 mm
Materiale Polypropylen
Produkttype Fodpumpe
Til brug med (udstyr) Opbevaringstromle