Få mere at vide
Buerkle™ OTAL™ Fodpumpe lavet af PP
Flowhastighed:
20 l/min.
26 l/min.
30 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Det teleskopiske dykrør tilpasser sig selv til beholderens højde ved indsættelse. OTAL fodpumper med udløbsrør af PP, modstandsdygtige over for svage syrer, baser og rengøringsmidler.
- Enkel håndtering: begge hænder forbliver fri til påfyldning
- Meget god pumpekapacitet på grund af stor volumen fodbælge
- Med universalpropper lavet af blød PVC, til beholderåbninger på 30-70 mm diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Industri |
| Flowhastighed | 30 l/min. |
| Inkluderer | 22 mm Dia. Leveringsrør af polypropylen |
| Samlet længde (metrisk) | 90 cm |
| Til brug med | Opbevaringstromle |
| Dybde (metrisk) | 90 cm |
| Modstandsegenskaber | Alkalier, vaskemiddel, svag syre |
| Type | Fodpumpe |
| Tromleåbningsdiameter | 30 til 70 mm |
| Materiale | Polypropylen |