Få mere at vide
Greiner Bio-One LeucoSEP™-polypropylenreagensglas
Artikelnummer. p-8009386
Volumen (metrisk):
50 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
Form:
Konisk
Sterilitet:
Steril
Artikelnummer. 10349081
Brand: Greiner Bio-One 227290
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Udviklet til optimal adskillelse af lymfocytter og perifere mononukleære celler fra humant fuldblod og knoglemarv. Greiner Bio One™ LeucoSep™-polypropylenreagensglas har en gennemsigtig, porøs, biologisk inaktiv HDPE-barriere, der giver en nøjagtig og effektiv analyse.
  • Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
  • Effektiv adskillelse af lymfocytter og mononukleære celler fra perifert blod og knoglemarv
  • Funktioner:
    • Berigelse direkte fra fuldblod
    • Forenklet påfyldning gennem porøs barriere (ophæver den tidskrævende og besværlige overlejring af prøvematerialet)
    • Hurtig adskillelse på 15 minutter ved stuetemperatur
    • Der kræves ikke yderligere laboratorieudstyr
    • Fjernelse af erytrocytter og granulocytter
    • Ingen rekontaminering med erytrocytter
    • Ingen blokering af markørmolekyler
    • Ufyldt til brug af forskellige separationsmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Engangs Engangsbrug
Længde (metrisk) 115 mm
Form Konisk
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 50 ml