Få mere at vide
Greiner Bio-One LeucoSEP™-polypropylenreagensglas
Beskrivelse
- Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
- Effektiv adskillelse af lymfocytter og mononukleære celler fra perifert blod og knoglemarv
- Funktioner:
- Berigelse direkte fra fuldblod
- Forenklet påfyldning gennem porøs barriere (ophæver den tidskrævende og besværlige overlejring af prøvematerialet)
- Hurtig adskillelse på 15 minutter ved stuetemperatur
- Der kræves ikke yderligere laboratorieudstyr
- Fjernelse af erytrocytter og granulocytter
- Ingen rekontaminering med erytrocytter
- Ingen blokering af markørmolekyler
- Ufyldt til brug af forskellige separationsmedier
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30 mm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Længde (metrisk) | 115 mm |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Sample Tube |
| Volumen (metrisk) | 50 ml |