Få mere at vide
Mutexil™ Besøgende beskyttende laboratoriefrakker
Artikelnummer. p-8010853
Lukketype:
Snaps
Størrelse:
X-Large
2X-stor
Artikelnummer. 11700524
Brand: Mutexil™ 4574739XXL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Mutexil™ Visitor Protective Lab Coats for besøgendes sikkerhed og beskyttelse, når de besøger en facilitet, der fortjener dette påkrævede beskyttelsestøj.
PP non woven laboratoriefrakke med trykknapper og lommer
  • Engangs
  • PP, 40g/m2
  • Til vedligeholdelse, besøg på produktionsstedet
  • Til ikke-farlige miljøer
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke
Størrelse 2X-stor
Farve Hvid
Lukketype Snaps
Antal lommer Ingen
Emballagetype Individuelt pakket
Konstruktion Ikke-vævet