Få mere at vide
ratiolab™ Makro Pipettip
Beskrivelse
Disse pipettespidser tilbyder ensartet høj kvalitet og præcision. Sammen med specialudviklet Multirack, Refill System og den ratiolab™ Multibox med de tilhørende pipettespidser i Multitray, gør pipettering meget enklere og sikker i de mest følsomme applikationer
- Fremstillet af højkvalitets polypropylen
- Tæt pasform på grund af den præcist passende kegle
- Optimal håndtering på grund af den stabile form
- Autoklaverbar
- Garanteret støvfri på grund af speciel ioniseringsbehandling
- Fås præ-steriliseret eller ikke-steril
- Fremragende gennemsigtighed på grund af overflader af høj kvalitet
- Minimal restbefugtning på grund af kontrolleret kvalitet af råvarer
- Fremragende volumenøjagtighed på grund af præcis spidsåbning
- Øvelsesorienterede spidsvolumener
- Aeroject™ spidser med specielle filtre lavet af hydrofobisk PE-HD som
- Aerosolbarriere og til beskyttelse mod forurening
- Velegnet til alle almindeligt anvendte pipettetyper
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1000 til 5000μ L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 11.967cm |
| Certificeringer/compliance | CE, IVD |
| Til brug med (applikation) | Ideel til alle kommercielt tilgængelige pipetter |
| Steriliseringsmetode | Autoklaverbar |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Produktlinje | Makro |
| Materiale | Polypropylen |