Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturlig pipettespids af polypropylen
Artikelnummer. 11597452 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
1 til 250μ L
1 til 300μ L
200 til 1000μ L
250 til 1000μ L
500 til 2500μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Artikelnummer. 11597452
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør pipettering enkel og mere sikker til selv de mest følsomme applikationer. Fisherbrand™ Naturlige polypropylenpipetspidser passer perfekt til manuelle eller elektroniske, enkelt- eller flerkanalspipetter.
  • Fremstillet af højkvalitets polypropylen
  • Tæt pasform på grund af den præcist passende kegle
  • Optimal håndtering på grund af den stabile form
  • Autoklaverbar
  • Garanteret støvfri på grund af speciel ioniseringsbehandling
  • Fås præ-steriliseret eller ikke-steril
  • Fremragende gennemsigtighed på grund af overflader af høj kvalitet
  • Minimal restbefugtning på grund af kontrolleret kvalitet af råvarer
  • Fremragende volumenøjagtighed på grund af præcis spidsåbning
  • Øvelsesorienterede spidsvolumener
  • Aeroject™ spidser med specielle filtre lavet af hydrofobisk PE-HD som
  • Aerosolbarriere og til beskyttelse mod forurening
  • Velegnet til alle almindeligt anvendte pipettetyper
Tekniske data
Volumen (metrisk) 250 til 1000μ L
Farve Neutral