Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 10458372 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Højde (metrisk):
40,8 mm
41,15 mm
Emballage:
1 pose á 500
6 poser med 500 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
Pakke med 500
Artikelnummer. 10458372
Brand: BRAND™ 780550
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen. BRAND™ Mikrocentrifugerør af polypropylen omfatter et matteret markeringsområde med underinddelinger for at give en omtrentlig volumenvurdering. Påsat låg inkluderer membran med piercing område. Låget danner tæt forsegling for at forhindre tab fra fordampning.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Påsat låg inkluderer membran med piercing område.
  • Låget danner tæt forsegling for at forhindre tab fra fordampning
  • Frostet afmærkningsområde med underinddelinger giver en omtrentlig volumenvurdering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 41,15 mm
Inkluderer Lågmembran med piercingområde
nr. pr. pakke 500/Pk.
Emballage 1 pose á 500
Volumen (metrisk) 2mL
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 10.75 mm