Beskrivelse
- Multi-use tubes
- Can withstand 3000rpm
- Autoclavable and freezable
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Emballage | 2000/Cs. |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttype | Test Tube |