Få mere at vide
Brady™ Polypropylen-støbning og rustfrit stål Pro-Lock-kabel
Farve:
Grøn
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dette er et komplet isolationssikkerhedssystem, ideelt til sikring af ventiler eller industrimaskiner.
- Kan kun åbnes og låses med et specialværktøj (medfølger ikke).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lockout kabel |
| Alternativt varenummer | PRO-LOCK+ 1,5 M KABEL PPROP& STÅL GR |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Oversigt | Pro-Lock og kabel - 1,5 m |
| Diameter (engelsk) | 1,97 tommer |
| Diameter (engelsk) Sjækle | 0,26 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) sjækle | 6.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Lockout Tagout |
| Vis mere |