Få mere at vide
Brady™ Polypropylen-støbning og rustfrit stål Pro-Lock-kabel
Artikelnummer. 11751975 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11751975 Gul Hver
11741975 Grøn Hver
11731975 Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11751975 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 225205
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
På lager
Dette er et komplet isolationssikkerhedssystem, ideelt til sikring af ventiler eller industrimaskiner. Polypropylenstøbning og rustfrit stål Pro-Lock-kablet kan kun åbnes og låses ved hjælp af et specialværktøj (medfølger ikke).
  • Dette er et komplet isolationssikkerhedssystem, ideelt til sikring af ventiler eller industrimaskiner.
  • Kan kun åbnes og låses med et specialværktøj (medfølger ikke).
Tekniske data
Produkttype Lockout kabel
Alternativt varenummer PRO-LOCK+ 1,5 M KABEL PPROP& STÅL YL
Farve Gul
Materiale Rustfrit stål
Oversigt Pro-Lock og kabel - 1,5 m
Diameter (engelsk) 1,97 tommer
Diameter (engelsk) Sjækle 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) sjækle 6.5 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Længde (engelsk) 1.64 yd.
Længde (metrisk) 1.5 m
Mængde 1 stk.