Få mere at vide
Brady™ Polypropylen-støbning og rustfrit stål Pro-Lock-kabel
Artikelnummer. 11731975
Farve:
Grøn
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11731975
Brand: Brady™ 225203
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette er et komplet isolationssikkerhedssystem, ideelt til sikring af ventiler eller industrimaskiner. Polypropylenstøbning og rustfrit stål Pro-Lock-kablet kan kun åbnes og låses ved hjælp af et specialværktøj (medfølger ikke).
  • Dette er et komplet isolationssikkerhedssystem, ideelt til sikring af ventiler eller industrimaskiner.
  • Kan kun åbnes og låses med et specialværktøj (medfølger ikke).
Tekniske data
Produkttype Lockout kabel
Alternativt varenummer PRO-LOCK+ 1,5 M KABEL PPROP& SSTEEL RD
Farve Rød
Materiale Rustfrit stål
Oversigt Pro-Lock og kabel - 1,5 m
Diameter (engelsk) 1,97 tommer
Diameter (engelsk) Sjækle 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) sjækle 6.5 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Længde (engelsk) 1.64 yd.
Længde (metrisk) 1.5 m
Mængde 1 stk.