Få mere at vide
Brady™ Polypropylen og støbt glasfyldt Nylon Ingen hul afbryderlås
Dimensioner (L x B):
56 x 24,10 mm
82,60 x 40,30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aftagelige klamper (inkluderet) udvider udvalget af anvendelige hammere.
- Accepterer låsebøjler op til 7 mm i diameter.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Circuit Breaker Lockout |
| Farve | Rød |
| Materiale | Glasfyldt Nylon |
| Certificeringer/compliance | OSHA 1910.147 |
| Oversigt | Ingen huls afbryderlås - 120/277 V-enhed |
| Diameter (engelsk) Sjækle | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) sjækle | 7 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 25.40 x 56.01 x 24.13 mm |
| Dimensioner (L x B) | 56 x 24,10 mm |
| Til brug med (applikation) | Lockout Tagout |
| Vis mere |