Få mere at vide
Brady™ Polypropylen og støbt glasfyldt Nylon Ingen hul afbryderlås
Artikelnummer. 11791885 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
56 x 24,10 mm
82,60 x 40,30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11791885 56 x 24,10 mm Hver
11701895 82,60 x 40,30 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11791885 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065396
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 DKK
    111.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.57 DKK
    7% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Disse No-Hole breaker lockouts er ekstremt alsidige og nemme at installere ved hjælp af patenteret fingerskrue design - ingen skruetrækkere er nødvendige. Spænd blot låsen sikkert på kontakttungen, træk dækslet over fingerskruen og lås dækslet for at forhindre klemmen i at blive løsnet.
  • Aftagelige klamper (inkluderet) udvider udvalget af anvendelige hammere.
  • Accepterer låsebøjler op til 7 mm i diameter.
Tekniske data
Produkttype Circuit Breaker Lockout
Farve Rød
Materiale Glasfyldt Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Ingen huls afbryderlås - 120/277 V-enhed
Diameter (engelsk) Sjækle 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) sjækle 7 mm
Dimensioner (D x B x H) 25.40 x 56.01 x 24.13 mm
Dimensioner (L x B) 56 x 24,10 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 0,95 tommer.
Højde (metrisk) 24.13 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 2.205 tommer.
Bredde (metrisk) 56.01 mm