Få mere at vide
Cole-Parmer™ Modulært reagensrørstativ af polypropylen
Artikelnummer. 15528543 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Antal stativer:
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal stativer Pakningsstørrelse
15528543 4 Hver
1 options
Artikelnummer. 15528543 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0673300
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kubemoduler er farvekodede for nemheds skyld. Terninger kan roteres uafhængigt, og hvert system består af fire terninger og en støttebakke til brug med flere størrelser af reagensglas, dyrkningsrør eller mikrocentrifugerør på samme tid.
  • Farvekodet for nemheds skyld
  • Terninger roterer uafhængigt
  • Kompatibel med forskellige rør og rørstørrelser samtidigt
  • Polypropylen
  • Autoclable
Tekniske data
Oversigt PP Roterende rørstativsystem
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) 15 mL og 50 mL koniske rør; 12 x 75 mm, 13 x 100 mm, 16 x 125 mm, 17 x 100 mm dyrkningsrør; 1,5 mL og 2,0 mL mikrocentrifugerør
Antal stativer 4
Længde (metrisk) 244 mm
Længde (engelsk) 9 tommer
Bredde (engelsk) 4 1/16 tommer.
Højde (engelsk) 3 13/16 tommer.
Bredde (metrisk) 103 mm