Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylen mixer aksel samling
Artikelnummer. 11749988 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
70 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11749988 70 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11749988 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0636720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00 DKK
    260.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 108.47 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Brug disse plastikrør til at blande de fleste syrer og ætsende opløsninger. Polypropylen mixer akselsamlinger giver bedre kemisk modstand end rustfrit stål alene.
Vælg mellem tre plastmaterialer, —polypropylen, polyethylen eller PTFE —alt efter den kemiske kompatibilitet af dine løsninger. Til blanding af højviskose væsker.
Tekniske data
Diameter (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Længde (metrisk) håndtag 350 mmL
Mængde Pakke m. 1 stk.
Type Blanderakselsamling