Få mere at vide
Brady™ MiniMark™ Utrykte etiketter af polypropylen
Artikelnummer. 11707344 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
55 mm
Højde (metrisk):
85,00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11707344 55 mm 85,00 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11707344 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 710676
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    1140.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.15 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
MiniMark™ Utrykte etiketter af polypropylen er klar til, at du kan udskrive den påkrævede advarsel i overensstemmelse med de seneste regler.
  • Utrykte etiketter klar til at udskrive den påkrævede advarsel i overensstemmelse med de seneste regler.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Oversigt Utrykt MiniMark Etiketter for CLP-GHS farlige stoffer
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Glans
Format Mærke
Materiale Polypropylen
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Højtydende materiale designet til at fungere på forskellige overflader
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
nr. pr. pakke 400 etiketter/æske
Mængde 400 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0031 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.079 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 91.02 mm
Dimensioner (L x B) 85 x 55 mm
Længde (engelsk) 3,35 tommer.
Længde (metrisk) 85 mm
Bredde (engelsk) 2,17 tommer
Bredde (metrisk) 55 mm
Højde (metrisk) 85,00 mm
Alternativt varenummer MNK-55x85-B7594-0.4