Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylene Miniature Check Valve
Diameter (metrisk):
Rørdiameter: 3,2 mm
Rørdiameter: 6,4 mm
Rørdiameter: 8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PP body and Viton™ diaphragm
- Breaking pressure is 0.18 psi, closing pressure is 0.014 psi
- Maximum temperature (at maximum psi) is 93°C
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | Rørdiameter: 3,2 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Til brug med (applikation) | Transfer of liquids or gases under pressure or vacuum |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 93°C |
| Emballagemængde | 1 Each |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 93°C |
| Produkttype | Miniature Check Valve |