Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Opbevaringsstativer til mikrorør i polypropylen
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Assorteret fluorescerende
Blå
Diverse
Fluorescerende Pink
Fluorescerende blå
Fluorescerende grøn
Fluorescerende gul
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lyserød
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Color-coded racks provide easy identification of specific laboratory procedures or individual technician's trays
- Each well is numbered for easy sample location
- Autoclavable and suitable for freezing
- Excellent for benchtop use, in storage or transport of samples
- Choose from 12 colors, including natural, plus assorted packs
- Capacity: Hold 80 screw-cap microcentrifuge tubes up to 2.0mL in a 16 x 5 array
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Microtube Storage Rack |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Fluorescerende blå |
| Holder | Microtubes (2 mL) |
| Materiale | Polypropylene |
| Stillinger | 80 |
| Mængde | 5/Pk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 10.5 x 9 x 5 in. (26.7 x 22.9 x 12.7cm) |
| Længde (metrisk) | 26.7 cm |
| Længde (engelsk) | 10.5 in. |
| Vis mere |