Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Opbevaringsstativer til mikrorør i polypropylen
Artikelnummer. 15580052 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Assorteret fluorescerende
Blå
Diverse
Fluorescerende Pink
Fluorescerende blå
Fluorescerende grøn
Fluorescerende gul
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lyserød
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15580052
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Organiser øjeblikkeligt mikrocentrifugereagensglas i ethvert laboratorium
  • Farvekodede stativer giver nem identifikation af specifikke laboratorieprocedurer eller individuelle teknikers 'bakker
  • Hver brønd er nummereret for nem prøveplacering
  • Autoklaverbar og egnet til frysning
  • Fremragende til bordbrug, til opbevaring eller transport af prøver
  • Vælg mellem 12 farver, inklusive natur, plus diverse pakker
  • Kapacitet: Hold 80 mikrocentrifugerør med skruelåg op til 2,0 ml i en 16 stk.x 5 række
Tekniske data
Produkttype Opbevaringsstativ til mikrorør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Holder Mikrorør (2 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 80
Mængde 5/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 10,5 x 9 x 5 tommer. (26,7 x 22,9 x 12,7 cm)
Længde (metrisk) 26.7 cm
Længde (engelsk) 10,5 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Højde (metrisk) 12.7 cm
Højde (engelsk) 5 tommer