Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Opbevaringsstativer til mikrorør i polypropylen
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Assorteret fluorescerende
Blå
Diverse
Fluorescerende Pink
Fluorescerende blå
Fluorescerende grøn
Fluorescerende gul
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lyserød
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Farvekodede stativer giver nem identifikation af specifikke laboratorieprocedurer eller individuelle teknikers 'bakker
- Hver brønd er nummereret for nem prøveplacering
- Autoklaverbar og egnet til frysning
- Fremragende til bordbrug, til opbevaring eller transport af prøver
- Vælg mellem 12 farver, inklusive natur, plus diverse pakker
- Kapacitet: Hold 80 mikrocentrifugerør med skruelåg op til 2,0 ml i en 16 stk.x 5 række
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Opbevaringsstativ til mikrorør |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| Holder | Mikrorør (2 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 80 |
| Mængde | 5/Pk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 10,5 x 9 x 5 tommer. (26,7 x 22,9 x 12,7 cm) |
| Længde (metrisk) | 26.7 cm |
| Længde (engelsk) | 10,5 tommer |
| Vis mere |