Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Opbevaringsstativer til mikrorør i polypropylen
Artikelnummer. 15520072 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Assorteret fluorescerende
Blå
Diverse
Fluorescerende Pink
Fluorescerende blå
Fluorescerende grøn
Fluorescerende gul
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lyserød
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15520072
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450017
Organiser øjeblikkeligt mikrocentrifugereagensglas i ethvert laboratorium
  • Color-coded racks provide easy identification of specific laboratory procedures or individual technician's trays
  • Each well is numbered for easy sample location
  • Autoclavable and suitable for freezing
  • Excellent for benchtop use, in storage or transport of samples
  • Choose from 12 colors, including natural, plus assorted packs
  • Capacity: Hold 80 screw-cap microcentrifuge tubes up to 2.0mL in a 16 x 5 array
Tekniske data
Produkttype Microtube Storage Rack
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Fluorescerende gul
Holder Microtubes (2 mL)
Materiale Polypropylene
Stillinger 80
Mængde 5/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 10.5 x 9 x 5 in. (26.7 x 22.9 x 12.7cm)
Længde (metrisk) 26.7 cm
Længde (engelsk) 10.5 in.
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 in.
Højde (metrisk) 12.7 cm
Højde (engelsk) 5 in.