Få mere at vide
Fisherbrand™ Opbevaringsboks til mikrorør af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6911033 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå, Grøn, Orange, Lilla, Gul
Diverse
Neutral
Stillinger:
50
100
Array:
10 x 10
5 x 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11704316
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar 1,5 til 2,0 ml mikrorør i sikre kasser. Fisherbrand™ Opbevaringsboks af polypropylen mikrorør har et letåbne låg og tryklås, med støbte gitterlinjer og påtrykte koordinater for nem identifikation. Disse æsker er naturfarvede og konstrueret af robust, autoklaverbar polypropylen.
Sikker opbevaring af mikrorør og kryogene hætteglas
  • Gemmer 1,5 til 2,0 ml mikrorør eller kryogene hætteglas
  • Hver brønd har en brønddiameter på 12,3 mm
  • 50-brønds mulighed ideel til opbevaring af prøver eller casestudier
  • 100-brønds mulighed ideel til større opbevaringskrav
Brugervenlig konstruktion
  • Letåbent låg med trepunktshængsler og tryklås for sikker låglukning
  • Konstrueret af slidstærkt, autoklaverbart polypropylen
  • Støbte gitterlinjer på låget og påtrykte koordinater på bunden og æsken
  • Fås i naturlig nuance eller assorterede farver for nem klassificering
  • Robuste, flade æsker kan let stables
Tekniske data
Produkttype Mikrorørstativ
Lukning inkluderet Ja
Array 5 x 10
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Holder Mikrorør og Cryovials (1,5 til 2 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 50
Form Rectangular
Hylder None
Stabelbar Ja
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Opbevaring
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifugerør
nr. pr. pakke 5 Pakke
Mængde 5 Pakke
Længde (metrisk) 141 mm
Bredde (metrisk) 92 mm
Højde (metrisk) 56 mm
Diameter (metrisk) Brønd 12.3 mm