Beskrivelse
Sikker opbevaring af mikrorør og kryogene hætteglas
- Gemmer 1,5 til 2,0 ml mikrorør eller kryogene hætteglas
- Hver brønd har en brønddiameter på 12,3 mm
- 50-brønds mulighed ideel til opbevaring af prøver eller casestudier
- 100-brønds mulighed ideel til større opbevaringskrav
Brugervenlig konstruktion
- Letåbent låg med trepunktshængsler og tryklås for sikker låglukning
- Konstrueret af slidstærkt, autoklaverbart polypropylen
- Støbte gitterlinjer på låget og påtrykte koordinater på bunden og æsken
- Fås i naturlig nuance eller assorterede farver for nem klassificering
- Robuste, flade æsker kan let stables
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| Holder | Mikrocentrifugerør (1,5 til 2 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 50 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring |
| Vis mere |