Få mere at vide
Fisherbrand™ Opbevaringsboks til mikrorør af polypropylen
Artikelnummer. 10707992 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stillinger:
50
100
Farve:
Blå, Grøn, Orange, Lilla, Gul
Diverse
Neutral
Array:
10 x 10
5 x 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Farve Array Pakningsstørrelse
10707992 50 Diverse 5 x 10 Pakke med 5
11704316 50 Neutral 5 x 10 Pakke med 5
11790334 100 Neutral 10 x 10 Pakke med 5
11700344 100 Blå, Grøn, Orange, Lilla, Gul 10 x 10 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10707992
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opbevar 1,5 til 2,0 ml mikrorør i sikre kasser. Fisherbrand™ Opbevaringsboks af polypropylen mikrorør har et letåbne låg og tryklås, med støbte gitterlinjer og påtrykte koordinater for nem identifikation. Disse æsker er naturfarvede og konstrueret af robust, autoklaverbar polypropylen.
Sikker opbevaring af mikrorør og kryogene hætteglas
  • Gemmer 1,5 til 2,0 ml mikrorør eller kryogene hætteglas
  • Hver brønd har en brønddiameter på 12,3 mm
  • 50-brønds mulighed ideel til opbevaring af prøver eller casestudier
  • 100-brønds mulighed ideel til større opbevaringskrav
Brugervenlig konstruktion
  • Letåbent låg med trepunktshængsler og tryklås for sikker låglukning
  • Konstrueret af slidstærkt, autoklaverbart polypropylen
  • Støbte gitterlinjer på låget og påtrykte koordinater på bunden og æsken
  • Fås i naturlig nuance eller assorterede farver for nem klassificering
  • Robuste, flade æsker kan let stables
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Holder Mikrocentrifugerør (1,5 til 2 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 50
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Opbevaring
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifugerør
nr. pr. pakke 5 Pakke
Mængde 5 Pakke
Længde (metrisk) 141 mm
Diameter (metrisk) Brønd 12.3 mm
Produkttype Mikrorørstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 56 mm
Array 5 x 10
Bredde (metrisk) 92 mm