Få mere at vide
Fisherbrand™ Farvede ABS 50 Placer Slide Boxes
Artikelnummer. 11771486 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11771486 Rød Hver
11731486 Blå Hver
11781486 Hvid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11771486
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter 50 objektglas sikkert med holdbare ABS-etuier. Fisherbrand™ Farvede ABS 50 Places Slide Boxes opbevarer standard mikroskopobjektglas i nummererede, rillede slidser. Det giver også sikker, støvfri opbevaring.
  • Støbt, stiv boks holder sikkert objektglas i rillede slidser
  • Holdbar ABS-kasse med korkfor
  • Foring og slidser er nummereret, så de svarer til slide-inventararket
  • Let at åbne etui med hængslet dæksel med en tommelfingerlås
  • Stabelbare etuier inkluderer fødder for maksimal stabilitet
Tekniske data
Type Mikroskop Slide Box
Slidekapacitet 50
Lukketype Tommelfingerlås
Farve Rød
rum 50
Enheden holder 50 mikroskopobjektglas (25 x 75 mm eller 1 x 3 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 209 x 86 x 35 mm
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring eller transport af mikroskopobjektglas (25 x 75 mm)
Højde (engelsk) 1,4 tommer
Højde (metrisk) 35 mm
Inkluderer Slide Inventory Sheet
Længde (engelsk) 8,2 tommer
Længde (metrisk) 209 mm
Materiale ABS
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 86 mm
Foringsmateriale Kork