Få mere at vide
Fisherbrand™ Farvede ABS 50 Placer Slide Boxes
Artikelnummer. 11731486 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11731486 Blå Hver
11781486 Hvid Hver
11771486 Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11731486
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter 50 objektglas sikkert med holdbare ABS-etuier. Fisherbrand™ Farvede ABS 50 Places Slide Boxes opbevarer standard mikroskopobjektglas i nummererede, rillede slidser. Det giver også sikker, støvfri opbevaring.
  • Støbt, stiv boks holder sikkert objektglas i rillede slidser
  • Holdbar ABS-kasse med korkfor
  • Foring og slidser er nummereret, så de svarer til slide-inventararket
  • Let at åbne etui med hængslet dæksel med en tommelfingerlås
  • Stabelbare etuier inkluderer fødder for maksimal stabilitet
Tekniske data
Type Slide opbevaringsboks
Slidekapacitet 50
Lukketype Tommelfingerlås
Farve Blå
Enheden holder 50 mikroskopobjektglas (25 x 75 mm eller 1 x 3 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 209 x 86 x 35 mm
Til brug med (udstyr) Standard (25 x 75 mm eller 1 x 3 tommer) Objektglas til mikroskop
Højde (engelsk) 1,4 tommer
Højde (metrisk) 35 mm
Inkluderer Slide Inventory Sheet
Længde (engelsk) 8,2 tommer
Længde (metrisk) 209 mm
Materiale ABS plast med korkforing
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Bredde (engelsk) 3,4 tommer.
Bredde (metrisk) 86 mm