Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen mikroplader med Recovermax™ Well Design
Artikelnummer. 10208793
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
10208793 Steril Pakke med 80
1 options
Artikelnummer. 10208793 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030602307
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Oplev en ny dimension af gennemsigtighed med Eppendorf™ Mikroplader. Eppendorf Polypropylen mikroplader med Recovermax™ Well Design giver den optimale løsning til dine applikationsbehov. Høj robusthed og præcision muliggør pålidelig pipettering, kontrol og genvinding af prøver.
  • Uovertruffen, gennemsigtig polypropylen (PP) for forbedret prøvesynlighed
  • OptiTrack™ Matrix: op til 30 % hurtigere prøveidentifikation og færre pipetteringsfejl via alfanumerisk mærkning med høj kontrast
  • RecoverMax™ brønddesign: Optimeret brøndgeometri for minimalt resterende volumen og fremragende blandeegenskaber
  • Hævede brøndfælge og glat overflade for pålidelig lukning, selv med varmeforsegling
  • Enestående centrifugeringsstabilitet op til 6.000x g
  • Polypropylen garanterer høj modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer Fremstillet uden skridmidler, blødgørere eller biocider– Materialer, som kan have en negativ effekt på bioassays
  • Garanteret funktionalitet fra– 86 °C til 100 °C
  • Autoklaverbar (121 °C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Hvid, Ryd bund
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Maks. RCF 6,000xG
Mængde 80/Pk.
Kantet Rejst
Temperaturområde (metrisk) -86 °C til +100 °C