Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen mikroplader, 384-brønd
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Beskrivelse
- Ideel til opbevaring af forbindelser og nukleinsyrebiblioteker
- Kemisk resistent
- Tåler temperaturer fra -80° til +80 °C
- overholder ANSI™ standard footprint til optimal brug i automatiserede håndterings- og væskedispenseringssystemer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI™ standard fodaftryk |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 120μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Well Shape | Rund |
| Mængde | 120/Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | -80 °C til +80 °C |