Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen mikroplader, 384-brønd
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI™ standard fodaftryk |
| Format | 96-brønds |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Gul |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 384 |
| Well Shape | Rund |
| Mængde | 120/Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | -80 °C til +80 °C |