Få mere at vide
Kartell™ 96-brønds mikrotitreringsplader
Artikelnummer. p-8007248
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10244091
Brand: Kartell™ 0262000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polystyren for enestående styrke og holdbarhed. Kartell™ 96-brønds mikroplader, tilgængelige i en række forskellige former, er en fremragende løsning til laboratoriemikrotitreringsbehov.
  • Aseptisk og enkelt indpakket for at forhindre kontaminering
  • Krystalklar polystyren hjælper med klargøringens synlighed
  • Polystyrenbetræk sælges separat
  • CE-mærke
  • IVD godkendt
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE –IVD
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Samlet volumen (metrisk) Well 370μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Mængde 50/Pk.