Få mere at vide
Kartell™ 96-brønds mikrotitreringsplader
Beskrivelse
Fremstillet af polystyren for enestående styrke og holdbarhed. Kartell™ 96-brønds mikroplader, tilgængelige i en række forskellige former, er en fremragende løsning til laboratoriemikrotitreringsbehov.
- Aseptisk og enkelt indpakket for at forhindre kontaminering
- Krystalklar polystyren hjælper med klargøringens synlighed
- Polystyrenbetræk sælges separat
- CE-mærke
- IVD godkendt
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Well Shape | Rund bund (U-brønd) |
| Mængde | 50 |