Få mere at vide
Kartell™ 96-brønds mikrotitreringsplader
Artikelnummer. 10244091
Skift visning
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Well Shape Sterilitet Pakningsstørrelse
10244091 Flad bund (F-brønd) Ikke steril Pakke med 50
10071101 Rund bund (U-brønd) Ikke steril Pakke med 50
12840923 Rund bund (U-brønd) Steril Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10244091 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0262000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.47 DKK
    378.97 DKK / Pakke med 50
    Spare 94.50 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet af polystyren for enestående styrke og holdbarhed. Kartell™ 96-brønds mikroplader, tilgængelige i en række forskellige former, er en fremragende løsning til laboratoriemikrotitreringsbehov.
  • Aseptisk og enkelt indpakket for at forhindre kontaminering
  • Krystalklar polystyren hjælper med klargøringens synlighed
  • Polystyrenbetræk sælges separat
  • CE-mærke
  • IVD godkendt
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE –IVD
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Samlet volumen (metrisk) Well 370μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Mængde 50/Pk.