Learn More
Kartell™ Mikropipetspidser af polypropylen
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farve:
Blå
Gul
Lyseblå
Neutral
Volumen (metrisk):
100 til 1.000μ l
1000 til 5000μ L
2000 til 10.000μ L
5 til 200μ L
Format:
Bulk
Stativ
Til brug med (udstyr):
Gilson Pipetman, Nichiryo, Kartell Pipette, Socorex Pipette
Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Labsystem Pipettor, Thermo Scientific Finnpipette, Kartell Pipettor
Kartell Pipettor, Eppendorf, Sartorius Biohit Pipettor, Oxford, Hamilton Pipettor
Kartell Pluripet PL 1001, Eppendorf, Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Hamilton Pipettor
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Pakke med 250
Pakke med 25000
Pakke med 960
Description
- Cadmium-fri polypropylen konstruktion giver høj klarhed og vandafvisende egenskaber
- Specielt designet til Kartell automatiske pipetter, men leverer fremragende resultater med de fleste tilgængelige mikropipetmærker
- Autoklaverbar til 121 °C i 20 minutter
- Præcisionslevering af prøve, minimal prøveopbevaring med spids
- Valg af emballage opfylder en række forskellige behov:
- bulk taske
- pakket i stativer
- refills til genfyldning af stativer
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 5 til 200μ L |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | CE, IVD |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Lav retention |
| Til brug med (udstyr) | Kartell Pipettor, Eppendorf, Sartorius Biohit Pipettor, Oxford, Hamilton Pipettor |
| Materiale | Virgin Cadmium-fri polypropylen |