Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen mikrocentrifugerør med skruelåg
Artikelnummer. 10659114 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10659114 1,5 ml Pakke med 500
10175093 2 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10659114 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 780756
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer manipulationssikker skruelåg og selvstående base. Silikonetætning giver pålidelig beskyttelse mod væskelækage eller indtrængning.
  • Polypropylen (PP) konstruktion
  • Inkluderer manipulationssikker skruelåg og selvstående base
  • Steril
  • Uddannet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Skruelåg
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Klarhed
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Opbevaring af medicinske forsyninger såsom serum og blodprøver samt prøveopvarmning, centrifugering mv.
Til brug med (udstyr) Til centrifugering
Højde (metrisk) 44mm
Inkluderer Selvstående bund, skruelåg med silikoneforsegling
Emballage 500/Pk.
Temperaturområde (metrisk) –196 til 121 °C
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 13 mm