Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen mikrocentrifugerør med skruelåg
Artikelnummer. 10175093 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10175093
Brand: BRAND™ 780758
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer manipulationssikker skruelåg og selvstående base. Silikonetætning giver pålidelig beskyttelse mod væskelækage eller indtrængning.
  • Polypropylen (PP) konstruktion
  • Inkluderer manipulationssikker skruelåg og selvstående base
  • Steril
  • Uddannet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Skruelåg
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Klarhed
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Opbevaring af medicinske forsyninger såsom serum og blodprøver samt prøveopvarmning, centrifugering mv.
Til brug med (udstyr) Til centrifugering
Højde (metrisk) 44mm
Inkluderer Selvstående bund, skruelåg med silikoneforsegling
nr. pr. pakke 500/Pk.
Emballage 500/Pk.
Temperaturområde (metrisk) –196 til 121 °C
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 13 mm