Få mere at vide
Ratiolab™ Polypropylen mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 10008740
Farve:
Klarhed
Neutral
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Artikelnummer. 10008740
Brand: Ratiolab™ 5615000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse rør til en række forskellige centrifugeringsapplikationer. Ratiolab™ Polypropylen mikrocentrifugerør fås i en række forskellige farver for nem identifikation.
  • Autoklaverbar med åbnet låg ved 121 °C i 20 min.
  • Naturlig farve eller forskellige farver for behagelig identifikation
  • Tæt forseglingshætte
  • Sikker og nem at åbne og lukke
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1000/pakke
Emballage 1000/Pk.