Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen mikrocentrifugerør
Artikelnummer. p-8013159 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Kapacitet (metrisk):
0,4 ml
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11588222
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse rør til højhastighedscentrifugering. Fisherbrand™ Polypropylen mikrocentrifugerør har en frostet skriveoverflade på lukningen og siden af røret (undtagen naturlige rør), hvilket giver mulighed for nem og bekvem prøveidentifikation.
  • Graduerede polypropylenrør
  • Velegnet til at modstå stress ved højhastighedscentrifugering op til 20.000xg
  • Konstruktion i ét stykke inkorporerer en tætsiddende pasform og pålidelig hætte, og bunden er forstærket for ekstra beskyttelse mod lækage
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0,4 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifuge
nr. pr. pakke 1000/pakke
Emballage 1000/Pk.
Maks. RCF 20,000 x g