Få mere at vide
Brand™ Polypropylen mikrocentrifugerør
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Fri for blitz, luftbobler og striber
- Ensartet vægtykkelse for ensartede, gentagelige resultater
- Hætter til en tæt, lækagefri forsegling, der er nem at åbne, selv når du har handsker på
- Forenkle prøveidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Låse låg |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Farve | Klar |
| Emballage | 1000/Pk. |
| Maks. RCF | 10,000 x g |