Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen mikrocentrifugerørstativer
Artikelnummer. 11893950 Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Holder:
Rør (28, op til 11 mm dia.)
Rør (84, op til 13 mm dia.)
Rør (28, op til 11 mm i diameter)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11893950
Brand: BRAND™ 4341051
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stativerne kan samles sikkert og permanent med minimal håndtering. Øgede afstande mellem positionerne muliggør perfekt pasform af skruelåg- eller snaplågrør.
  • Fyldt polypropylen, robust konstruktion.
  • Stabelbare stativer med alfanumeriske positioner.
  • Driftstemperatur -20 til 90 °C.
  • Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar), iht. DIN EN 285.
  • Massefylde 1,2 g/cm3. Flyder ikke i vandbad.
  • Reoler leveres i to stykker (11 mm dia. til mikrocentrifugerør)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Array 8 x 16
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)
Farve Blå
Holder Rør (28, op til 11 mm dia.)
Materiale Polypropylen
Stabelbar Ja
nr. pr. pakke 5
Temperaturområde (metrisk). -20 °C til +90 °C
Dimensioner (L x B x H) 265 x 126 x 38 mm
Diameter (metrisk) hulrum 11 mm