Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen mikrocentrifugerørstativer
Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Holder:
Rør (28, op til 11 mm dia.)
Rør (84, op til 13 mm dia.)
Rør (28, op til 11 mm i diameter)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Fyldt polypropylen, robust konstruktion.
- Stabelbare stativer med alfanumeriske positioner.
- Driftstemperatur -20 til 90 °C.
- Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar), iht. DIN EN 285.
- Massefylde 1,2 g/cm3. Flyder ikke i vandbad.
- Reoler leveres i to dele
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (84, op til 13 mm dia.) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stabelbar | Ja |
| nr. pr. pakke | 5 |
| Temperaturområde (metrisk). | -20 °C til +90 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 265 x 126 x 38 mm |