Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen mikrocentrifugerør
Artikelnummer. p-8772023 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Inkluderer:
Med base
Uden base
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10572774
Brand: BRAND™ 780764
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skruelåg sælges separat.
  • Polypropylen (PP) konstruktion
  • Steril
  • Driftstemperatur: -196 til 121 °C
  • Autoklaverbar
  • I overensstemmelse med DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 44 mm
Inkluderer Uden base
nr. pr. pakke 1000
Temperaturområde (metrisk) –196 til 121 °C
Maks. RCF 20.000 G
Diameter (metrisk) 13 mm