Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen mikrocentrifugerør
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Inkluderer:
Med base
Uden base
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Polypropylen (PP) konstruktion
- Steril
- Driftstemperatur: -196 til 121 °C AutoklaverbarI overensstemmelse med DIN EN 285
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 44 mm |
| Inkluderer | Uden base |
| nr. pr. pakke | 1000 |
| Temperaturområde (metrisk) | –196 til 121 °C |
| Maks. RCF | 20.000 G |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |