Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 11532293
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11532293
Brand: Fisherbrand™ 200400P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse rør til en række forskellige formål. Fisherbrand™ Polypropylen-mikrocentrifugerør har en hætte med tryk på toppen og et matteret skriveområde.
  • Graduerede polypropylen mikrocentrifugerør
  • Kan centrifugeres op til 12.500xg
  • 1,5 ml kapacitet
  • Pakke med 500
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 500/Pk.
Volumen (metrisk) 1.5mL
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Snap Cap