Få mere at vide
Bel Art™ Vendbare 96-brønds mikrocentrifugerørstativer, assorterede farver
Artikelnummer. 15161403 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Diverse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15161403 Diverse Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15161403 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. 0673609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00 DKK
    324.56 DKK / Pakke med 5
    Spare 103.44 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Disse vendbare 96-brønds mikrocentrifugerørstativer i forskellige farver kan modstå temperaturer ned til -80 C (-°112 °F).
  • Autoklaverbar.
  • 3 måneders garanti.
  • Den ene side af disse polypropylen (PP) stativer er designet til at indeholde 0,5 ml mikrocentrifugerør.
  • Den anden side rummer 1,5 til 2,0 ml rør.
  • Tåler temperaturer ned til -80 °C (-112 °F).
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Holder Mikrorør (96)
Materiale Polypropylen
Mængde 5 Pk.
Temperaturområde (metrisk). -112 °F
Dimensioner (L x B) 212.72 x 114.3 mm
Dimensioner (L x B x H) 212.72 x 114.3 x 26.98 mm
Længde (metrisk) 212.72 mm
Længde (engelsk) 8,4 tommer
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (engelsk) 1.1 tommer
Produkttype Mikrocentrifugestativ
Højde (metrisk) 26.98 mm
Bredde (metrisk) 114.3 mm