Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polypropylen mikro-hætteglas
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farve:
Klarhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 0.3 mL |
| Inkluderer | med konisk indsats |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Emballagetype | 100 pakke |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Mængde | 100 Pk. |
| Type | Mikrovial |