Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen mikrorør hætteindsats
Artikelnummer. 10548931 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10548931 Rød Pakke med 500
10324851 Gul Pakke med 500
10028960 Grøn Pakke med 500
10480243 Blå Pakke med 500
15527851 Hvid Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10548931 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 780722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 DKK
    149.26 DKK / Pakke med 500
    Spare 8.74 DKK
    5% Slukket
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Polypropylen mikrorør hætteindsats til brug med alle skruelåg, der ikke er manipuleret, giver mulighed for nem identifikation.
  • Til mikrorør med påsat eller bulk skruelåg
  • Velegnet til brug med hætter, der ikke er manipuleret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Mikrorørshætteindsats
Materiale Polypropylen
Farve Rød
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +121 °C
Til brug med (udstyr) Mikrorør, skruelåg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.