Få mere at vide
Fisherbrand™ Sammenlåsende kubeholder
Artikelnummer. 11784726 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Diverse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11784726 Diverse Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11784726
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    568.00 DKK
    268.23 DKK / Pakke med 5
    Spare 299.77 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Arbejd med forskellige rørstørrelser i samme plan. Fisherbrand™ Sammenlåsende kubeholdere kan rumme forskellige rørstørrelser på hver side. Forbind terninger sammen, orienteret til enhver side, for et tilpasset, brugervenligt stativ. Konstrueret af stærk, autoklaverbar polypropylen i fem assorterede farver.
  • Gør det muligt at få adgang til rør af forskellig størrelse, alle i samme plan
  • Brugervenlige terninger forbindes sammen for en tilpasselig stativstørrelse
  • Du skal blot dreje kuben for at få adgang til det nødvendige rørbrønd-array
    • 4 x 50 ml rør
    • 10 x 15 ml rør
    • 12 x 12 ml rør
    • 16 x 1,5/2,0 ml mikrorør
  • Konstrueret af kraftig polypropylen i fem assorterede farver
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Lukning inkluderet Nej
Oversigt Sammenlåsende rørstativer, 4-sidet
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Holder Rør (4 x 50 ml eller 10 x 15 ml eller 12 x 12 ml eller 16 x 1,5/2,0 ml mikrorør)
Materiale Polypropylen
Form Kubisk
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifugerør
nr. pr. pakke 5 Pakke
Mængde 5 Pakke
Længde (metrisk) 108 mm
Produkttype Mikrorørstativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 113 mm
Bredde (metrisk) 113 mm