Beskrivelse
Populært stativ i form af fraktion-samler-tallerken
- Indeholder 80 mikrorør med skruelåg eller kryogene hætteglas i brønde med en diameter på 1 mm
- Gemmer 1,5 til 2,0 ml rør i kompakt arrangement (5 x 16 array)
- Farvekodet for nemt at identificere specifikke laboratorieprocedurer eller individuelle teknikere
- Indstøbte koordinater for nem prøveorganisering og placering
- Konstrueret af robust polypropylen med formstøbte håndtag for nem håndtering
- Autoklaverbar og egnet til frysning
Specifications
Specifications
| Lukning inkluderet | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Holder | Mikrorør (1,5 til 2 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 80 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Ideel til opbevaring i fryseren |
| Show More |